Principaux documents
MAT182086586
Matrix Scientific
5-Methyl-6-morpholinopyridin-3-ylboronic acidhydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.51
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-methyl-6-(4-morpholinyl)-3-pyridinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15BN2O3.ClH/c1-8-6-9(11(14)15)7-12-10(8)13-2-4-16-5-3-13;/h6-7,14-15H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
IIFFJYFVBBCWCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032467.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032467.html