Key Documents
MAT182086522
Matrix Scientific
3-Benzoimidazol-1-yl-butyric acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-8(6-11(14)15)13-7-12-9-4-2-3-5-10(9)13;/h2-5,7-8H,6H2,1H3,(H,14,15);1H
Clé InChI
VJMPMBXKRWFLNL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020052.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020052.html