Principaux documents
MAT161067321
Matrix Scientific
1-Chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
246-248
Iupac Name
1-chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7ClO2S/c14-11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)17-12(11)13(15)16/h1-6H,(H,15,16)
Clé InChI
YBSJKVJFNLILQW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028309.html
Melting Point
246-248
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028309.html