Principaux documents
MAT161067179
Matrix Scientific
6,8-Dimethyl-2-pyridin-3-ylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro MDL:
Iupac Name
6,8-dimethyl-2-(3-pyridinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c1-10-6-11(2)16-13(7-10)14(17(20)21)8-15(19-16)12-4-3-5-18-9-12/h3-9H,1-2H3,(H,20,21)
Clé InChI
KIJPOQKRYWRVMI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028167.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028167.html