Principaux documents
MAT161067073
Matrix Scientific
8-Chloro-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.71
Numéro MDL:
Iupac Name
8-chloro-2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H10ClNO2/c17-13-8-4-7-11-12(16(19)20)9-14(18-15(11)13)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H,(H,19,20)
Clé InChI
GTLIZJUNIWMBJO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028061.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028061.html