Principaux documents
MAT161066340
Matrix Scientific
N-(2-Aminoethyl)-N-(4-methoxyphenyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-(4-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
Clé InChI
LOEIZBNJCZKXFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027328.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027328.html