Principaux documents
MAT161066033
Matrix Scientific
4-Isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-8(2)15-10-5-4-9(7-12-13)6-11(10)14-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3
Clé InChI
HNFWIFINBCTXMO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026821.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026821.html