Principaux documents
MAT158503956
Matrix Scientific
4-Oxo-4-{3-[(propylamino)carbonyl]-anilino}butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-oxo-4-{3-[(propylamino)carbonyl]anilino}butanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-2-8-15-14(20)10-4-3-5-11(9-10)16-12(17)6-7-13(18)19/h3-5,9H,2,6-8H2,1H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
KHAZBIWLSPQQFN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025967.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025967.html