Principaux documents
MAT158503927
Matrix Scientific
4-(4-Methylphenyl)hepta-1,6-dien-4-aminium chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.77
Numéro MDL:
Iupac Name
4-p-tolylhepta-1,6-dien-4-aminium chloride
Inchi Code
1S/C14H19N.ClH/c1-4-10-14(15,11-5-2)13-8-6-12(3)7-9-13;/h4-9H,1-2,10-11,15H2,3H3;1H
Clé InChI
ZPKUITKZVIHSPR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025956.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025956.html