Documents
MAT158503433
Matrix Scientific
(E)-4-Oxo-4-(3-{[(tetrahydro-2-furanylmethyl)-amino]carbonyl}anilino)-2-butenoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.33
Numéro MDL:
Iupac Name
(2E)-4-oxo-4-(3-{[(tetrahydro-2-furanylmethyl)amino]carbonyl}anilino)-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C16H18N2O5/c19-14(6-7-15(20)21)18-12-4-1-3-11(9-12)16(22)17-10-13-5-2-8-23-13/h1,3-4,6-7,9,13H,2,5,8,10H2,(H,17,22)(H,18,19)(H,20,21)/b7-6+
Clé InChI
DAFSCTZJTKKQFA-VOTSOKGWSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026090.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026090.html