Principaux documents
MAT158503378
Matrix Scientific
4-Oxo-4-[2-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)anilino]-butanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.32
Numéro MDL:
Iupac Name
4-oxo-4-[2-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)anilino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c17-14(7-8-15(18)19)16-12-5-1-2-6-13(12)21-10-11-4-3-9-20-11/h1-2,5-6,11H,3-4,7-10H2,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
CXAXODVOTDDUDG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026035.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026035.html