Principaux documents
MAT152385977
Matrix Scientific
3-(2,4-Dichlorophenoxy)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.6
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,4-dichlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13Cl2NO.ClH/c12-8-3-4-11(10(13)6-8)15-9-2-1-5-14-7-9;/h3-4,6,9,14H,1-2,5,7H2;1H
Clé InChI
UJQCTBDMARWOOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023173.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023173.html