Principaux documents
MAT117958685
Matrix Scientific
2-Isobutylsulfanyl-pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(isobutylsulfanyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12N2OS/c1-7(2)6-13-9-10-3-8(5-12)4-11-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Clé InChI
SOKKVDAOKZVIGD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/020318.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020318.html