Principaux documents
MAT113930036
Matrix Scientific
3-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H11ClN2O2S/c1-3-4-10-5-7(6(2)9-10)13(8,11)12/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MHMMJWSVCOHMGK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021552.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021552.html