Key Documents
MAT113929865
Matrix Scientific
2-Isopropoxypropanohydrazide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropoxypropanohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-4(2)10-5(3)6(9)8-7;/h4-5H,7H2,1-3H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
BEXYQLBEDKOJMZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023848.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023848.html