Principaux documents
MAT113929754
Matrix Scientific
3-Iodo-4-methoxybenzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-iodo-4-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9IN2O2/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)9)8(12)11-10/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
OIVVKVDRYMBKNJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023950.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023950.html