Principaux documents
MAT113928482
Matrix Scientific
2-[1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]-acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.33
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-3-oxo-2-piperazinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H20N2O5/c1-21-12-4-3-10(7-13(12)22-2)9-17-6-5-16-15(20)11(17)8-14(18)19/h3-4,7,11H,5-6,8-9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,18,19)
Clé InChI
FDEWUQADCXNEKR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023952.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023952.html