Principaux documents
MAT113927039
Matrix Scientific
4-Amino-N,N-dipropylbenzenesulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.37
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-N,N-dipropylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H20N2O2S/c1-3-9-14(10-4-2)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h5-8H,3-4,9-10,13H2,1-2H3
Clé InChI
XMGJIKAEBFXGKK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023887.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023887.html