Principaux documents
MAT113926365
Matrix Scientific
4-(4-Bromophenoxy)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(4-bromophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11-5-7-13-8-6-11/h1-4,11,13H,5-8H2
Clé InChI
KELAIWLMVFYRJD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023294.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023294.html