Principaux documents
MAT091970533
Matrix Scientific
4-[(1-Naphthyloxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.79
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(1-naphthyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19NO.ClH/c1-2-6-15-14(4-1)5-3-7-16(15)18-12-13-8-10-17-11-9-13;/h1-7,13,17H,8-12H2;1H
Clé InChI
JIISTBJTGMZGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013991.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013991.html