Principaux documents
MAT089757052
Matrix Scientific
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl)-piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.34
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17N3O4S/c1-8-10(7-13(2)12-8)19(17,18)14-5-3-4-9(6-14)11(15)16/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
DQMYSNIYBRSFDO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019868.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019868.html