Principaux documents
MAT089756738
Matrix Scientific
5-Amino-1,3-diethyl-1,3-dihydro-benzoimidazol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Pf
175-176
Iupac Name
5-amino-1,3-diethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Inchi Code
1S/C11H15N3O/c1-3-13-9-6-5-8(12)7-10(9)14(4-2)11(13)15/h5-7H,3-4,12H2,1-2H3
Clé InChI
OIFYEFTYZRZGGE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019553.html
Melting Point
175-176
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019553.html