Principaux documents
MAT089756348
Matrix Scientific
(2,4-Dioxo-thiazolidin-5-yl)-acetyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.61
Numéro MDL:
Pf
119-120
Iupac Name
(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C5H4ClNO3S/c6-3(8)1-2-4(9)7-5(10)11-2/h9H,1H2,(H,7,10)
Clé InChI
VSKQVKYPTODKFH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019172.html
Melting Point
119-120
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019172.html