Key Documents
MAT062354668
Matrix Scientific
1-(2-Methyl-benzyl)-piperazinehydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.75
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methylbenzyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.ClH/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14;/h2-5,13H,6-10H2,1H3;1H
Clé InChI
ITRVJMRBZMXNQV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008108.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008108.html