Key Documents
MAT062354628
Matrix Scientific
2-Piperidin-1-ylmethyl-furan-3-carboxylic acidhydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-piperidinylmethyl)-3-furoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO3.ClH/c13-11(14)9-4-7-15-10(9)8-12-5-2-1-3-6-12;/h4,7H,1-3,5-6,8H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
GUNHHVPRFINSEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010571.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010571.html