Principaux documents
MAT062354458
Matrix Scientific
1-Piperazin-1-yl-3-m-tolyloxypropan-2-oldihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-methylphenoxy)-3-(1-piperazinyl)-2-propanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2O2.2ClH/c1-12-3-2-4-14(9-12)18-11-13(17)10-16-7-5-15-6-8-16;;/h2-4,9,13,15,17H,5-8,10-11H2,1H3;2*1H
Clé InChI
PAADAKHBVDPYDD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007738.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007738.html