Principaux documents
MAT047031379
Matrix Scientific
(3-Isopropoxy-propyl)-(1-methyl-piperidin-4-yl)-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
N-(3-isopropoxypropyl)-1-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H26N2O/c1-11(2)15-10-4-7-13-12-5-8-14(3)9-6-12/h11-13H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
VFERUZKEIMQACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012292.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012292.html