Principaux documents
MAT047030713
Matrix Scientific
[(4-Methylquinolin-2-yl)sulfanyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.29
Numéro MDL:
Pf
117
Iupac Name
[(4-methyl-2-quinolinyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-8-6-11(16-7-12(14)15)13-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
LYRXFOXCAABCMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011690.html
Melting Point
117
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011690.html