Principaux documents
MAT047030691
Matrix Scientific
Benzyl trifluoromethyl sulfide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.2
Numéro MDL:
pb
76-77/30 Torr
Iupac Name
{[(trifluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzene
Inchi Code
1S/C8H7F3S/c9-8(10,11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
OUYBCTGEJCWZHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012512.html
Boiling point
76-77/30 Torr
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012512.html