Key Documents
MAT047030387
Matrix Scientific
3-(2-Cyclohexyl-benzoimidazol-1-yl)-propionic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.35
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-cyclohexyl-1H-benzimidazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c19-15(20)10-11-18-14-9-5-4-8-13(14)17-16(18)12-6-2-1-3-7-12/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7,10-11H2,(H,19,20)
Clé InChI
RLVPNSMMTGHJBC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011400.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011400.html