Principaux documents
MAT047030286
Matrix Scientific
3-(3,4-Dimethyl-benzenesulfonyl)-propionic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(3,4-dimethylphenyl)sulfonyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4S/c1-8-3-4-10(7-9(8)2)16(14,15)6-5-11(12)13/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
BQBZVJSVOQMDRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011309.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011309.html