Principaux documents
MAT047029462
Matrix Scientific
1-[1-(2,4-Dimethyl-phenyl)-ethyl]-piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.34
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[1-(2,4-dimethylphenyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C14H22N2/c1-11-4-5-14(12(2)10-11)13(3)16-8-6-15-7-9-16/h4-5,10,13,15H,6-9H2,1-3H3
Clé InChI
ASFKAOFDNOMVHD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010584.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010584.html