Principaux documents
MAT047027256
Matrix Scientific
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.96
Numéro MDL:
pb
103
Iupac Name
3,3-dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Inchi Code
1S/C3HCl2F3O.H2O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8;/h2H;1H2
Clé InChI
MLEKWOQVHQYTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008910.html
Boiling point
103
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008910.html