Principaux documents
MAT047026878
Matrix Scientific
4-[(Thiophen-2-ylmethyl)-amino]-phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.28
Numéro MDL:
Pf
105
Iupac Name
4-[(2-thienylmethyl)amino]phenol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c13-10-5-3-9(4-6-10)12-8-11-2-1-7-14-11/h1-7,12-13H,8H2
Clé InChI
RCGVPMFFTDNWMF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008546.html
Melting Point
105
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008546.html