Principaux documents
MAT047026811
Matrix Scientific
2-(1H-Benzoimidazol-2-ylsulfanyl)-butyric acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.29
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O2S/c1-2-9(10(14)15)16-11-12-7-5-3-4-6-8(7)13-11/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
PUNPYITWFHQFFX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008485.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008485.html