Key Documents
MAT047026616
Matrix Scientific
4-Cyclohexylamino-butan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.28
Numéro MDL:
Point d'ébullition
153/9 Torr
Pf
45
Iupac Name
4-(cyclohexylamino)-1-butanol
Inchi Code
1S/C10H21NO/c12-9-5-4-8-11-10-6-2-1-3-7-10/h10-12H,1-9H2
Clé InChI
FLSWTQFQYDKATC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008308.html
Boiling point
153/9 Torr
Melting Point
45
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008308.html