Principaux documents
MAT047025324
Matrix Scientific
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.12
Numéro MDL:
pb
135
Densité
1.7
Iupac Name
2-(1-{difluoro[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]methyl}-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7F14O4S/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23
Clé InChI
KTCQQCLZUOZFEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001082.html
Flash Point
none
Boiling point
135
Densité
1.7
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001082.html