Principaux documents
MAT047024399
Matrix Scientific
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
160/2mm
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether
Inchi Code
1S/C13H10BrFO/c14-9-10-2-1-3-13(8-10)16-12-6-4-11(15)5-7-12/h1-8H,9H2
Clé InChI
JGFSTQUUDSBQCO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006064.html
Boiling point
160/2mm
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006064.html