Principaux documents
MAT047021924
Matrix Scientific
2-(2,4-Dichlorophenoxy)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.06
Numéro MDL:
pb
121-128/1 Torr
Pf
55-8
Iupac Name
2-(2,4-dichlorophenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O2/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11/h1-2,5,11H,3-4H2
Clé InChI
PCCMNBRZMKANQD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/003099.html
Boiling point
121-128/1 Torr
Melting Point
55-8
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/003099.html