Principaux documents
MANH042F5A96
Manchester Organics
4-Ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-6-7-4-5/h1,3-4H,(H,6,7)
Clé InChI
UXZQDYUBSQMFIE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z58351