Principaux documents
MAN998717865
Manchester Organics
[3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.37
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BClF3O3/c9-5-1-4(8(13)14)2-6(3-5)15-7(10,11)12/h1-3,13-14H
Clé InChI
IUVSALRMSIRKDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P55536