Principaux documents
MAN517333465
Manchester Organics
3-Oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-7-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-7-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c9-7-1-5-3-10-4-6(2-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H
Clé InChI
WEAFOEKQEGQXCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V54230