Principaux documents
MAN428715106
Manchester Organics
1,3-Dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.6
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6N2O.ClH/c10-6-4-5-2-1-3-8-7(5)9-6;/h1-4,10H,(H,8,9);1H
Clé InChI
HTFYIMFTLNEWDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R31686