Principaux documents
MAN412118093
Manchester Organics
1-Cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine
Inchi Code
1S/C8H14F3N/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,12H2
Clé InChI
HTJYTQSIEXSPGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K40214