Principaux documents
MAN412115616
Manchester Organics
6-Chloro-N4-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-N~4~-methyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C5H7ClN4/c1-8-5-3(7)4(6)9-2-10-5/h2H,7H2,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
RIYBSFHJIOZYLD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D37195