Principaux documents
MAN412111827
Manchester Organics
3-Chloro-1,1-diethoxy-propane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-1,1-diethoxypropane
Inchi Code
1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
NXHONHDWVLPPCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B34272