Principaux documents
MAN372906327
Manchester Organics
Ethyl 2-isocyanatopropionate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
PFIQRPNWLUAMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y26849