Principaux documents
MAN372905805
Manchester Organics
Methyl pentafluoropropionylacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4,4,5,5,5-pentafluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H5F5O3/c1-14-4(13)2-3(12)5(7,8)6(9,10)11/h2H2,1H3
Clé InChI
FGGMNRZYEBHEIR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T26938