Principaux documents
MAN238930187
Manchester Organics
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.64
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H10ClN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5,11H,3-4,6H2
Clé InChI
BLRKQLICTKRDDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z20057