Principaux documents
MAN238929565
Manchester Organics
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.97
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Inchi Code
1S/C5HBrF3N/c6-4-2(7)1-3(8)5(9)10-4/h1H
Clé InChI
GTOTXPOTRNIDLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N19456